Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10724193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10724193 1 g 1 Gramm
10049091 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724193 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18614DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6523-49-5
Summenformel C8H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
MDL-Nummer MFCD00171470
InChI-Schlüssel BLNPEJXSNSBBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,4 triazol-1-yl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 4-1,2,4-triazol-1-yl aniline, 1-4-aminophenyl-1,2,4-triazole, triazolylaniline, 1-4'-aminophenyl-1,2,4-triazole, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenamine, 4-1,2,4-triazolyl phenylamine, pubchem3927
PubChem CID 735826
IUPAC-Name 4-(1,2,4-Triazol-1-yl)Anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N2C=NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 97%