Learn More
4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-anilin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10504584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10504584 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10377423 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10504584 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45714DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 119192-10-8
Summenformel C9H10N4
Molekulargewicht (g/mol) 174.207
MDL-Nummer MFCD00973306
InChI-Schlüssel ZGLQVRIVLWGDNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 1-4-aminobenzyl-1,2,4-triazole, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl benzenamine, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl-methyl aniline, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzenamine
PubChem CID 821219
IUPAC-Name 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 174.21
Reinheit (%) 97%