Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzolamin, TRC
Artikelnummer. 30457069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457069 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT767530500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzenamine
CAS 119192-10-8
Summenformel C9 H10 N4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N4/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-13-7-11-6-12-13/h1-4,6-7H,5,10H2
SMILES Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC-Name 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Formelmasse 174.0905