Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10477934 25 g 25 Gramm
10177552 1 g 1 Gramm
10219934 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477934 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45716EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 112809-25-3
Summenformel C10H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 184.202
MDL-Nummer MFCD07368016
InChI-Schlüssel HQLYWHSJALKYOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazolylmethyl benzonitrile, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 4-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 4-1-1,2,4-triazolyl methyl benzontrile, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, letrozole impurity c
PubChem CID 7537616
IUPAC-Name 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 97%