Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30451772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451772 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7675601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 112809-25-3
Summenformel C10 H8 N4
Menge 1 g
Synonym Benzonitrile','4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanobenzyl)-1,2,4-triazole, 4-1-(1,2,4-Triazolyl)-methyl-benzonitrile, 4-2[1-(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile, 4-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N4/c11-5-9-1-3-10(4-2-9)6-14-8-12-7-13-14/h1-4,7-8H,6H2
SMILES N#Cc1ccc(Cn2cncn2)cc1
IUPAC-Name 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 184.2
Formelmasse 184.0749