Learn More
4-(1 H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334342
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10334342 1 g 1 Gramm
10049381 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10334342
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM10745DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 139742-50-0
Summenformel C15H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 252.273
MDL-Nummer MFCD02180372
InChI-Schlüssel KLIANJXCGMBICV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzo d imidazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,3-benzodiazol-1-yl methyl benzoic acid, maybridge1_005258, acmc-20e4o9, 4-benzimidazolylmethyl benzoic acid, 4-benzimidazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-benzimidazole-1-ylmethyl benzoic acid
PubChem CID 2735444
IUPAC-Name 4-(Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CN2CC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 252.27
Reinheit (%) 97%