Learn More
4-(1H-Imidazol-1-yl)-benzolcarbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563012 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10477802 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563012 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18518EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 423769-74-8
Summenformel C10H9N3S
Molekulargewicht (g/mol) 203.263
MDL-Nummer MFCD03659704
InChI-Schlüssel QUJXJNDFQWCYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,4-1h-imidazol-1-yl, 4-imidazol-1-yl benzenecarbothioamide, amino 4-imidazolylphenyl methane-1-thione, 4-1h-imidazol-1-yl benzothioamide
PubChem CID 2776487
IUPAC-Name 4-Imidazol-1-ylbenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)N2C=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarbothioamide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 203.27
Reinheit (%) 97%