Learn More
4-(1h-Imidazol-1-ylmethyl)-anilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10765373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10765373 1 g 1 Gramm
10236273 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765373 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43314DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 56643-85-7
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.22
MDL-Nummer MFCD06660785
InChI-Schlüssel DGHAOTHIDTUSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-ylmethylphenylamine, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 4-1-imidazolyl methyl aniline, 4-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, 1-4-aminobenzyl imidazole, 4-imidazolylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl-1h-imidazole
PubChem CID 1265319
IUPAC-Name 4-(Imidazol-1-ylmethyl)Anilin
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%