Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10110972 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10110972 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10019121 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10110972 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18414DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17635-45-9
Summenformel C9H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 159.192
MDL-Nummer MFCD00626298
InChI-Schlüssel CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
PubChem CID 594274
IUPAC-Name 4-Pyrazol-1-Ylanilin
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%