missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1H-Pyrazol-1-yl)Benzoesäure, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15452878
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452878 1 g 1 Gramm
15462878 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15452878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56405.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 16209-00-0 | C10H8N2O2 | 188.186 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16209-00-0
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.186
MDL-Nummer MFCD02682056
InChI-Schlüssel XOEKYPIBVOGCDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-1-pyrazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-pyrazol-1-yl-benzoic acid, 4-pyrazolylbenzoic acid, pubchem19583, acmc-1bo47, benzoic acid, 4-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazole-1-yl benzoic acid
PubChem CID 736527
IUPAC-Name 4-Pyrazol-1-ylbenzoesäure
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Schmelzpunkt 266°C
Menge 1 g
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.