Learn More
4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10435312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10435312 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10364372 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10435312 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18407CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 352018-96-3
Summenformel C10H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 201.25
MDL-Nummer MFCD02681939
InChI-Schlüssel GLAOJNMWLIFKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-yl phenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl pyrazole, 4-1h-pyrazol-1-yl phenylisothiocyanate, 1h-pyrazole,1-4-isothiocyanatophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-isothiocyanatophenyl, 4-pyrazolylbenzenisothiocyanate, 4-1h-pyrazole-1-yl phenyl isothiocyanate
PubChem CID 2776478
IUPAC-Name 1-(4-isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
SMILES S=C=NC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 201.25
Reinheit (%) 97%