Learn More
4-(1 H-Pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10476853 1 g -
10420754 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10476853 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56014DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 142335-61-3
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.22
MDL-Nummer MFCD03422514
InChI-Schlüssel ISRYTHBRUSOVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 4-1-pyrazolyl methyl aniline, 4-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 4-pyrazol-1-ylmethylphenylamine, benzenamine,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl phenylamine, pyrazolylmethylaniline
PubChem CID 2764412
IUPAC-Name 4-(Pyrazol-1-ylmethyl)Anilin
SMILES NC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 95%