Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)-benzoesäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10634785 250 mg 250 Milligramm
10285574 1 g 1 Gramm
10443204 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10634785 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56001CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 160388-53-4
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
MDL-Nummer MFCD07186451
InChI-Schlüssel ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6484268
IUPAC-Name 4-(Pyrazol-1-ylmethyl)Benzoesäure
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%