Learn More
4(1H)-Pyrimidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15461999 5 g 5 Gramm
15451999 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15461999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64690.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4562-27-0 | Molecular Formula: C4H4N2O | Molecular Weight: 96.089 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4562-27-0
Summenformel C4H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 96.089
MDL-Nummer MFCD00006664
InChI-Schlüssel DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidin-4-ol, 4-hydroxypyrimidine, 4-pyrimidinol, 4 3h-pyrimidone, pyrimidin-4 3h-one, 4 3h-pyrimidinone, 4-pyrimidone, 4 1h-pyrimidinone, 4-pyrimidinone, deaminoisocytosine
PubChem CID 20695
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-6-on
SMILES C1=CN=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4(1H)-Pyrimidinone
Schmelzpunkt 163°C to 169°C (literature)
Menge 5 g
Beilstein 741972
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest