Learn More
4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11325529 1 g 1 Gramm
11315529 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50470.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74815-22-8 | C8H6N4O | 174.163 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74815-22-8
Summenformel C8H6N4O
Molekulargewicht (g/mol) 174.163
MDL-Nummer MFCD01311033
InChI-Schlüssel SRGPTCYCHZMFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, 4-tetra-zol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2760606
IUPAC-Name 4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NNN=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 174.16
Reinheit (%) 99%