missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1 H-Tetrazol-5-yl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15463567
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15463567 250 mg 250 Milligramm
11401530 1 g 1 Gramm
11411530 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15463567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26938.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 34114-12-0
Summenformel C8H6N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.162
MDL-Nummer MFCD06345720
InChI-Schlüssel GEKBULKUEADYRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzoic acid, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzoic acid, 4-2h-tetrazol-5-yl benzoic acid, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4 1h-tetrazd-5-yl benzoicacid, acmc-1bn9p, 5-4-carboxyphenyl tetrazole
PubChem CID 323168
IUPAC-Name 4-(2H-tetrazol-5-yl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 190.16
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.