Learn More
4-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11355175 1 g 1 Gramm
11345175 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355175 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31564.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70298-89-4
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.235
MDL-Nummer MFCD00996248
InChI-Schlüssel JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
PubChem CID 427059
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropanamid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine
Schmelzpunkt 135°C to 137°C
Menge 1 g
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 97%