missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutansäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-2700486
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10592272 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10079061 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10592272 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB12838DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 54557-81-2
Summenformel C12H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 236.223
MDL-Nummer MFCD00168683
InChI-Schlüssel LMDXEMFSAHAGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-4-oxo-butyric acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-ethylenedioxy phenyl-4-oxobutyric acid, 4-2,3-dihydro-1,4,benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-7-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl butyric acid, 4-2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, maybridge1_001974, regid_for_cid_2758835
PubChem CID 2758835
IUPAC-Name 4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutansäure
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)CCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 236.22
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.