Learn More
4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-4-(Trifluormethyl)-Phenyl]-Morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11366805 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10396324 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366805 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC57839CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-77-0
Summenformel C17H23BF3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 357.18
MDL-Nummer MFCD09064984
InChI-Schlüssel FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 24229575
IUPAC-Name 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-4-(Trifluormethyl)Phenyl]Morpholin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 357.18
Reinheit (%) 97%