Learn More
4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487678 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15487678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61178.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 119516-86-8 | C13H12N2 | 196.253 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119516-86-8
Summenformel C13H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 196.253
InChI-Schlüssel FNDFKQYZEDOHRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 2,5-dimethyl-1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4'-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzonitrile, benzonitrile,4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 3787857
IUPAC-Name 4-(2,5-Dimethylpyrrol-1-yl)Benzonitril
SMILES CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest