Learn More
4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinyl)-ethyl] anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410836 5 g 5 Gramm
15420836 250 mg 250 Milligramm
15400836 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54156.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82925-02-8 | C19H24N2O2 | 312.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt für die Vorbereitung von Elacridar.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82925-02-8
Summenformel C19H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 312.41
MDL-Nummer MFCD04974539
InChI-Schlüssel DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl aniline, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinyl ethyl aniline, 4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl-benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl ethyl aniline, benzenamine,4-2-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-2 1h-isoquinolinyl ethyl, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline-2 1h-yl-ethyl-benzenamine, 4-2-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-isoquinolyl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-yl ethyl benzenamine, 4-2-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl ethyl benzenamine
PubChem CID 10041227
IUPAC-Name 4-[2-(6,7-Dimethoxy-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-2-yl)Ethyl]Anilin
SMILES COC1=C(OC)C=C2CN(CCC3=CC=C(N)C=C3)CCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinyl)ethyl]aniline
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 312.41
Reinheit (%) 97%