Learn More
4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholin, TRC
Artikelnummer. 30383760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383760 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4360202.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)-morpholine
CAS 52127-83-0
Summenformel C8H9Cl2N3O
Menge 2.5 g
Synonym 2,4-Dichloro-6-(morpholin-4-yl)pyrimidine, 2,4-Dichloro-6-morpholinopyrimidine, 6-Morpholino-2,4-dichloropyrimidine
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Cl2N3O/c9-6-5-7(12-8(10)11-6)13-1-3-14-4-2-13/h5H,1-4H2
SMILES Clc1cc(nc(Cl)n1)N2CCOCC2
IUPAC-Name 4-(2,6-Dichlorpyrimidin-4-yl)morpholin
Molekulargewicht (g/mol) 234.08
Formelmasse 233.0123