Learn More
4-(2-Aminoethyl)morpholin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449307 250 g 250 Gramm
11439307 50 g 50 Gramm
11429307 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21365.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2038-03-1 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
4-(2-Aminoethyl)morpholine is used as a ligand and reacts with nickel(II) nitrite to form trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholine]dinitronickel(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Aminethyl)morpholin wird als Ligand verwendet und reagiert mit Nickel(II)-Nitrit zu Trans-bis[4-(2-aminoethyl)morpholin]dinitronickel(II).
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2038-03-1
Summenformel C6H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00006182
InChI-Schlüssel RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl morpholine, 2-morpholinoethanamine, 4-morpholineethanamine, 2-morpholinoethylamine, n-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-yl ethan-1-amine, morpholine, 4-2-aminoethyl, n-2-aminoethyl morpholine, n-2-aminoethylmorpholine, 2-morpholin-4-ylethylamine
PubChem CID 408285
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylethanamin
SMILES C1COCCN1CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Dichte 0.999
pH 12
Siedepunkt 200°C to 203°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.476
Menge 250 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 104378
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) ≥98%