Learn More
4-(2-Aminoethyl)morpholin, TRC
Artikelnummer. 30315009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315009 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6092051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Aminoethyl)morpholine
CAS 2038-03-1
Summenformel C6 H14 N2 O
Menge 1 g
Synonym 4-Morpholineethanamine, Morpholine, 4-(2-aminoethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-morpholinoethane, 2-(4-Morpholino)ethylamine, 2-(4-Morpholinyl)ethanamine, 2-(4-Morpholinyl)ethylamine, 2-(Morpholin-4-yl)ethan-1-amine, 2-Morpholino-1-ethanamine, 2-Morpholinoethanamine, 2-Morpholinoethylamine, 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 4-Aminoethylmorpholine, N-(2-Aminoethyl)morpholine, N-(β-Aminoethyl)morpholine, [2-(Morpholin-4-yl)ethyl]amine, β-Morpholinoethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-7H2
SMILES NCCN1CCOCC1
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Formelmasse 130.1106