Learn More
4-(2-Aminoethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030018
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11401840
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27545.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13258-63-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13258-63-4
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00038045
InChI-Schlüssel IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 83275
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylethanamin
SMILES NCCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Dichte 1.021
Siedepunkt 70°C to 71°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.5395
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%