missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2-Benzothiazolyl)-anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15465837
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15465837 5 g 5 Gramm
15455837 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15465837

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33052.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6278-73-5 | C13H10N2S | 226.30 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6278-73-5
Summenformel C13H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.30
MDL-Nummer MFCD00182896
InChI-Schlüssel WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 4-benzo d thiazol-2-yl aniline, 4-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 2-4-aminophenyl benzothiazole, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenylamine, 4-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine, 4-2-benzothiazolyl, chembl93118, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine, benzenamine,4-2-benzothiazolyl
PubChem CID 234475
IUPAC-Name 4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)Anilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2S1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(2-Benzothiazolyl)aniline
Schmelzpunkt 152°C to 154°C
Menge 5 g
Formelmasse 226.3
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.