Learn More
4-[2-Brom-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10748275 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10748275 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC57810DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS 892502-13-5
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H11BrF3NO
MDL-Nummer MFCD09025886
Menge 1 g
Synonym 4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl
InChI-Schlüssel AGOXTIRRUBMZKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
IUPAC-Name 4-[2-Brom-4-(Trifluormethyl)Phenyl]Morpholin
Molekulargewicht (g/mol) 310.114
PubChem CID 18525884
Formelmasse 310.11
Reinheit (%) 97%