Learn More
4-(2-Bromethoxy)-benzolboronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450506 1 g 1 Gramm
15460506 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53246.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 913836-27-8 | Molecular Formula: C14H20BBrO3 | Molecular Weight: 327.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913836-27-8
Summenformel C14H20BBrO3
Molekulargewicht (g/mol) 327.03
MDL-Nummer MFCD09027285
InChI-Schlüssel NTTOMYNPPZBRBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-2-bromoethoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-2-bromoethoxy phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-bromoethoxy benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-2-bromoethoxy phenyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 44119155
IUPAC-Name 2-[4-(2-Bromethoxy)Phenyl]-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 90°C to 92°C
Menge 1 g
Formelmasse 327.03
Reinheit (%) 98%