Learn More
4-(2-Bromethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10683065 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10107102 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10432613 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10683065 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01241DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 83467-28-1
Summenformel C7H11BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 203.08
MDL-Nummer MFCD00480987
InChI-Schlüssel HGGLMDBNLJUEKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromo-ethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-4-2-bromoethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethylpyrazole, akos pao-0750, pubchem12761, timtec-bb sbb010155, aronis23735
PubChem CID 572879
IUPAC-Name 4-(2-Bromethyl)-3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=C(CCBr)C(C)=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 203.08
Reinheit (%) 97%