Learn More
4-(2-Bromethyl)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10320444 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10002024 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320444 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67408CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4677-20-7
Summenformel C7H13BrO
Molekulargewicht (g/mol) 193.08
MDL-Nummer MFCD09800414
InChI-Schlüssel WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
PubChem CID 22637012
IUPAC-Name 4-(2-Bromoethyl)Oxan
SMILES BrCCC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 193.08
Reinheit (%) 97%