Learn More
4-(2-Carbamothioylhydrazinocarbonyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490366
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15490366 250 mg 250 Milligramm
15480366 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15490366
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53095.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957060-76-3
Summenformel C8H10BN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 239.056
MDL-Nummer MFCD09027244
InChI-Schlüssel NVXNXTLWXKMYHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-boronobenzoyl hydrazinecarbothioamide, 4-2-carbamothioylhydrazinecarbonyl phenylboronic acid, 4-2-carbamothioylhydrazino carbonyl benzeneboronic acid, 4-carbamothioylaminocarbamoyl phenylboronic acid, 4-carbamothioylamino carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-carbamothioylhydrazinecarbonyl phenyl boronic acid, 4-2-carbamothioylhydrazinecarbonyl phenylboronic
PubChem CID 44119176
IUPAC-Name [4-[(carbamothioylamino)carbamoyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NNC(=S)N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Carbamothioylhydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 183°C to 184°C
Menge 250 mg
Formelmasse 239.06
Reinheit (%) 98%