Learn More
4-(2-Carboxyethyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328456 5 g 5 Gramm
11318456 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17485.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 166316-48-9 | C9H11BO4 | 193.993 g/mol
4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Carboxyethyl)benzolboronsäure ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166316-48-9
Summenformel C9H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.993
MDL-Nummer MFCD01318119
InChI-Schlüssel VPSARXNVXCRDIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenylboronic acid, 4-2-carboxyethyl benzeneboronic acid, 3-4-boronophenyl propionic acid, 3-4-dihydroxyboranyl phenyl propanoic acid, acmc-209dty, benzenepropanoic acid,4-borono, 3-4-boronophenyl-propanoic acid, 4-borono-benzenepropanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenyl boronic acid
PubChem CID 3863484
IUPAC-Name 3-(4-Boronphenyl)propansäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 146°C to 148°C
Menge 5 g
Beilstein 9198524
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 193.99
Reinheit (%) 97%