Learn More
4-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387585 500 g 500 Gramm
11377585 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11387585 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05771.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 3647-69-6 | C6H13Cl2NO | 186.076 g/mol
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride (MOC) is used as intermediate for the synthesis of pharmaceuticals (e.g. floredil, morinamide, nimorazole and pholcodine). It is also used as Agrochemical Intermediates, dyestuff Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid (MOC) wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Pharmazeutika (z. B. Floredil, Morinamid, Nimorazol und Pholcodin) verwendet. Kommt zudem als agrochemikalisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt in Färbemitteln zur Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Inkompatible Materialien sind Säuren, Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3647-69-6
Summenformel C6H13Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 186.076
MDL-Nummer MFCD00012797
InChI-Schlüssel NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC-Name 4-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Schmelzpunkt 184°C to 186°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 3684083
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and methanol.
Formelmasse 186.08
Reinheit (%) 99%