Learn More
4-(2-Chlorphenoxy)piperidinhydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457917
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15457917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51029.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 849107-20-6
Summenformel C11H15Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 248.147
MDL-Nummer MFCD02684107
InChI-Schlüssel OWOPJLHKPATCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chlorophenoxy piperidine hydrochloride, piperidine,4-2-chlorophenoxy-,hydrochloride, 4-2-chlorophenoxy piperidinehydrochloride, 4-2-chlorophenoxy piperidine hcl, 1-chloro-2-piperidine-4-yl oxy benzene hydrochloride, 2-chloro-1-4-piperidyloxy benzene, chloride, c11h14clno.clh, 4-2-chlorophenoxy piperidinium chloride, 4-2-chlorophenoxy-piperidine hydrochloride, 4-2-chloro-phenoxy-piperidine hydrochloride
PubChem CID 16732589
IUPAC-Name 4-(2-Chlorphenoxy)piperidin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1OC2=CC=CC=C2Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 248.15