Learn More
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30342957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342957 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342957 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB400228250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS 15182-92-0
Summenformel C11H15NO2
Menge 250 mg
Synonym p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCOc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Formelmasse 193.1103