Learn More
4-(2-Fluor-4-nitrophenyl)-morpholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448528
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15448528 5 g 5 Gramm
15458528 25 g 25 Gramm
15468528 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15448528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61940.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2689-39-6 | C10H11FN2O3 | 226.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2689-39-6
Summenformel C10H11FN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.21
MDL-Nummer MFCD03138381
InChI-Schlüssel ZEQCFSSBZPZEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-fluoro-4-morpholinonitrobenzene, acmc-209gtt, cambridge id 6614516, 3fluoro-4-morpholinonitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl-nitrobenzene, 1-fluoro-2-morpholino-5-nitrobenzene
PubChem CID 2905489
IUPAC-Name 4-(2-Fluor-4-Nitrophenyl)Morpholin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Menge 5 g
Formelmasse 226.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest