Learn More
4-(2-Fluor-6-nitrophenyl)-morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)morpholine |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 226.2 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |