Learn More
4-(2-Fluor-6-nitrophenyl)-morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469888
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15469888 250 mg 250 Milligramm
15449888 1 g 1 Gramm
15459888 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15469888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63272.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1233955-40-2
Summenformel C10H11FN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.207
MDL-Nummer MFCD13689260
InChI-Schlüssel RVPOFXBMBJKJJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-6-nitrophenyl morpholine
PubChem CID 53255510
IUPAC-Name 4-(2-Fluor-6-Nitrophenyl)Morpholin
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=C2F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Fluoro-6-nitrophenyl)morpholine
Menge 250 mg
Formelmasse 226.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest