Learn More
4-(2-Fluorbenzyl)-piperidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 4-[(3-Fluorphenyl)Methyl]Piperidin;Hydrochlorid |
| Formelmasse | 229.72 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |