Learn More
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyd-d7, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzaldehyde-d7 |
| Summenformel | C13 D7 H12 N O3 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | p-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzaldehyde-d7, H 128/80-d7 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,10D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]benzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.338 |
| Formelmasse | 244.18 |