Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)Benzonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10263662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10263662 1 g 1 Gramm
10171132 250 mg 250 Milligramm
10144054 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10263662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00139DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 69395-13-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
InChI-Schlüssel RBSJBNYPTGMZIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-2-hydroxyethyl, 2-4-cyanophenyl ethanol, 2-4-cyanophenyl ethan-1-one, 4-2-hydroxyethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzeneethanol, p-cyanophenethylalcohol, p-cyanophenethyl alcohol, 4-cyanophenethyl alcohol, acmc-20a4x6
PubChem CID 2800815
IUPAC-Name 4-(2 -Hydroxyethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CNC6H4(CH2)2OH
Menge 1 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%