Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30405475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405475 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH41408050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde
CAS 25209-64-7
Summenformel C7 H14 N2 O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h7,10H,1-6H2
SMILES OCCN1CCN(CC1)C=O
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 158.198
Formelmasse 158.106