Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30408573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408573 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408573 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH414080250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde
CAS 25209-64-7
Summenformel C7 H14 N2 O2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h7,10H,1-6H2
SMILES OCCN1CCN(CC1)C=O
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 158.198
Formelmasse 158.106