Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393237
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393237 1 g 1 Gramm
11303247 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13780.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5344-27-4 | C7H9NO | 123.155 g/mol
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine acts as a reagent for the protection of carboxyl groups as their 2-(4-pyridyl)ethyl esters in organic synthesis. Further, it is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Hydroxyethyl)pyridin dient als Reagenz zum Schutz von Carboxylgruppen als ihre 2-(4-pyridyl)Ethylester in der organischen Synthese. Darüber hinaus wird es als Zwischenprodukt pharmazeutischer Wirkstoffe verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen und Mineralsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5344-27-4
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00129038
InChI-Schlüssel DWPYQDGDWBKJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineethanol, 2-pyridin-4-yl ethanol, 4-2-hydroxyethyl pyridine, 4-ethanolpyridine, 2-4-pyridyl ethanol, 2-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-4-yl-ethanol, 2-gamma-pyridyl ethanol, unii-i89rdq5yd9
PubChem CID 72921
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylethanol
SMILES C1=CN=CC=C1CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Schmelzpunkt 8°C to 10°C
Dichte 1.093
Siedepunkt 121°C to 122°C (2 mmHg)
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 1 g
Beilstein 111361
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%