Learn More
4-(2-Hydroxyhexafluorisopropyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323586
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11323586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14554.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16261-80-6 | C10H6F6O3 | 288.15 g/mol
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) benzoic acid is used in chemicals, pharmaceutical research, acts as a pharmaceutical intermediate and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) Benzoesäure wird in der chemischen und pharmazeutischen Forschung als pharmazeutisches Zwischenprodukt und Reagenz verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16261-80-6
Summenformel C10H6F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 288.15
MDL-Nummer MFCD00236043
InChI-Schlüssel DLJNNINHDYILFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl benzoic acid, 4-perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl, p-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-carboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid #
PubChem CID 591169
IUPAC-Name 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Hydroxypropan-2-yl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2148278
Formelmasse 288.15
Reinheit (%) 97%