Learn More
4-(2-Methoxyethyl)phenol, TRC
Artikelnummer. 30483967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483967 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483967 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26257525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Summenformel C9 H12 O2
Menge 25 g
Synonym 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0837