Learn More
4-(2-Methoxyethyl)phenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Methoxyethyl)phenol |
| CAS | 56718-71-9 |
| Summenformel | C9 H12 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-(2-Methoxyethyl)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.19 |
| Formelmasse | 152.0837 |