Learn More
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)-benzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377539 5 g 5 Gramm
11367539 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27945.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073353-60-2 | C16H24BNO4 | 305.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073353-60-2
Summenformel C16H24BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 305.18
MDL-Nummer MFCD09266188
InChI-Schlüssel XNDAIQVEKVZONM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-methoxyethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-2-methoxyethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-methoxyethylamine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, amtb042, 4-2-methoxyethyl carbamoyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-methoxyethylaminecarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-2-methoxyethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
PubChem CID 46739044
IUPAC-Name N-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzamid
SMILES COCCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Menge 5 g
Formelmasse 305.18
Reinheit (%) 97%