Learn More
4-(2 -Methoxyethylcarbamoyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Methoxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid |
| Schmelzpunkt | 120°C to 124°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 223.04 |
| Reinheit (%) | 98% |