Learn More
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10709025 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10165822 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709025 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40302CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 857283-93-3
Summenformel C11H8ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 237.701
MDL-Nummer MFCD08271902
InChI-Schlüssel WJQGMUPBMHWAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methylthiazol-4-yl benzoyl chloride
PubChem CID 7537526
IUPAC-Name 4-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)Benzoylchlorid
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 237.71
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch